Tisk…
4-Bromo-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 622 CZK
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
4-Bromo-m-toluic acid
4-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod tání: 212 - 216 °C
MDL Number: MFCD00039526
CAS číslo: 7697-28-1