Tisk…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-4-Phenylbutan-2-ol, (R)-4-Phenylbutan-2-ol
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 1580 CZK
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 239 °C
Hustota: 0,976
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03093081
CAS číslo: 39516-03-5