Tisk…
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 787 CZK
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Bod tání: 163 - 170 °C
MDL Number: MFCD01569399
CAS číslo: 56961-27-4