Tisk…
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16456-5G OR16456-1G OR16456-25G
APOSOR16456-5GEA 705 CZK
APOSOR16456-5G APOSOR16456-1G APOSOR16456-25G
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 140 - 142/760 mm °C
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,935
Bod vzplanutí: 41 °C
MDL Number: MFCD00078428
CAS číslo: 6485-55-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III