Tisk…
4'-Chloropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11048-25G OR11048-100G OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA 1080 CZK
APOSOR11048-25G APOSOR11048-100G APOSOR11048-500G
4'-Chloropropiophenone
4'-Chloropropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
Bod varu: 125 - 126/13 mm °C
Bod tání: 35 - 37 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
MDL Number: MFCD00000626
CAS číslo: 6285-05-8