Tisk…
Indole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 622 CZK
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indole-3-carbonitrile
Indole-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 179 - 182 °C
MDL Number: MFCD00022717
CAS číslo: 5457-28-3