Tisk…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 705 CZK
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16
Bod varu: 188…189 °C
Hustota: 1.064
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00063238
CAS číslo: 100-79-8
Merck Index: 13,05233