Tisk…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 3130 CZK
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid 98%
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064799
CAS číslo: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm