Tisk…
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hydroiodide, Bis(1-adamantyl)-butylphosphane
OR938437-1G OR938437-5G OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA 1910 CZK
APOSOR938437-1G APOSOR938437-5G APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Vzorec: C₂₄H₄₀IP
MW: 486.462 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10566973
CAS číslo: 714951-87-8