Tisk…
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR72200-100MG OR72200-250MG OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA 1870 CZK
APOSOR72200-100MG APOSOR72200-250MG APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Vzorec: C₁₂H₂₃BLiNO₃S
MW: 279.13 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16872058
CAS číslo: 1393823-02-3