Tisk…
(1-Propynyl)tributyltin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tributyl(1-propynyl)tin
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 2480 CZK
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Vzorec: C₁₅H₃₀Sn
MW: 329.12 g/mol
Bod varu: 277 °C
Hustota: 1.082
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863650
CAS číslo: 64099-82-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III