Tisk…
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Difluorohydroquinone
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 1490 CZK
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Vzorec: C₆H₄F₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038791
CAS číslo: 124728-90-1