Tisk…
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR931195-250MG OR931195-1G OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA 2360 CZK
APOSOR931195-250MG APOSOR931195-1G APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08457656
CAS číslo: 905459-27-0