Tisk…
Octan olovičitý 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 622 CZK
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Octan olovičitý 96%
Octan olovičitý
Vzorec: (H₃CCOO)₄Pb
Bod tání: 175 - 180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008693
CAS číslo: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1,III