Tisk…
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 3940 CZK
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₄N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850042
CAS číslo: 1440535-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III