Tisk…
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 5460 CZK
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Bod varu: 85/1,5 mm °C
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13194205
CAS číslo: 85977-23-7