1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC408444-250MG
PC408444-1G
PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA
6220
CZK
APOSPC408444-250MG
APOSPC408444-1G
APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32669838 CAS číslo: 2384171-56-4 |