4-Ethylthiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR11377-1G
OR11377-25G
APOSOR11377-1GEA
1580
CZK
APOSOR11377-1G
APOSOR11377-25G
4-Ethylthiophenol
4-Ethylthiophenol
Vzorec:
C₈H₁₀S Bod varu: 119 - 120/30 mm °C Hustota: 1,02 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040229 CAS číslo: 4946-13-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |