Tisk…
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 622 CZK
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈FNO₃
MW: 197.17
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00665891
CAS číslo: 394-27-4