Tisk…
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 3060 CZK
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11040910
CAS číslo: 584-85-0