Tisk…
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 910 CZK
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Bod varu: 300,7/760 mm °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06798219
CAS číslo: 152300-59-9