Tisk…
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 10350 CZK
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19382274
CAS číslo: 42436-86-2