Tisk…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 2530 CZK
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇N₃OS
MW: 169.2 g/mol
Bod tání: 180…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669438
CAS číslo: 770-31-0