Tisk…
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916421-250MG OR916421-1G OR916421-5G
APOSOR916421-250MGEA 1080 CZK
APOSOR916421-250MG APOSOR916421-1G APOSOR916421-5G
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11977360
CAS číslo: 135484-78-5