Tisk…
But-3-yn-1-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 2030 CZK
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Vzorec: C₄H₇N
Bod varu: 100…103 °C
Hustota: 0,844
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09997741
CAS číslo: 14044-63-4
UN: 2733
ADR: 3+8,II