Tisk…
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 6220 CZK
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233.07 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024578
CAS číslo: 1190315-89-9