7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70307-250MG
OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA
6220
CZK
APOSOR70307-250MG
APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₅BrN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32862641 CAS číslo: 1537610-35-7 |