Tisk…
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 4960 CZK
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00156608
CAS číslo: 34761-82-5