Tisk…
1-Chloroisoquinoline tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 622 CZK
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 274…275/768 mm °C
Bod tání: 31…36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00024134
CAS číslo: 19493-44-8