2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromothiophene-3-carbonitrile
OR12257-1G
OR12257-250MG
OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA
5230
CZK
APOSOR12257-1G
APOSOR12257-250MG
APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₂BrNS MW: 188,05 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09064981 CAS číslo: 56182-43-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |