Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G
OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA
827
CZK
APOSOR931649-100G
APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Bod tání: 87 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00167158 CAS číslo: 29385-43-1 |