Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 11180 CZK
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28735371
CAS číslo: 1805188-90-2