2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10651-50MG
PC10651-1G
APOSPC10651-50MGEA
1040
CZK
APOSPC10651-50MG
APOSPC10651-1G
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₆ClFN₂·ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17214202 CAS číslo: 1257535-29-7 |