Tisk…
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 78690 CZK
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Vzorec: C₁₆H₁₂S₃
Bod tání: 42…43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02065045
CAS číslo: 2974-09-6