Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)hydrazine
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 4960 CZK
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₅BrClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD33440211
CAS číslo: 2357973-88-5