3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC45180-500MG
PC45180-1G
PC45180-5G
APOSPC45180-500MGEA
4370
CZK
APOSPC45180-500MG
APOSPC45180-1G
APOSPC45180-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₆F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD17015349 CAS číslo: 158626-90-5 |