Tisk…
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR930103-250MG
APOSOR930103-250MGEA 2240 CZK
APOSOR930103-250MG
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉IN₂O₂
Bod varu: 144…146 °C
MDL Number: MFCD06739188
CAS číslo: 292858-07-2