Tisk…
Ethanolamin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 622 CZK
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Ethanolamin 99%
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08
Bod varu: 170 °C
Bod tání: 10…11 °C
Hustota: 1.012
Bod vzplanutí: 91 °C
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03762