Tisk…
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 3310 CZK
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4)
Vzorec: C₁₂H₈Br₂
Bod varu: 252…274 °C
Bod tání: 78…83 °C
Hustota: 1,81
MDL Number: MFCD00093707
CAS číslo: 13029-09-9