Tisk…
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 622 CZK
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00035730
CAS číslo: 82-75-7