Tisk…
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G
APOSOR928083-5GEA 622 CZK
APOSOR928083-5G
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 133 - 135/1 mm °C
Bod tání: 21 - 23 °C
Hustota: 1,25
MDL Number: MFCD03844651
CAS číslo: 54571-66-3