Tisk…

2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Hexakis(methoxymethyl)melamine, N,N,N',N',N'',N''-Hexakis(methoxymethyl)melamine

OR923794-1G OR923794-5G OR923794-25G
APOSOR923794-1GEA 3190 CZK
APOSOR923794-1G APOSOR923794-5G APOSOR923794-25G
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₅H₃₀N₆O₆
MW: 390.44 g/mol
Bod tání: 49 °C
Hustota: 1.219
Bod vzplanutí: 248.3 °C
MDL Number: MFCD00047342
CAS číslo: 3089-11-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR