Tisk…
2-Pyrrolidone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 622 CZK
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pyrrolidone
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85.11
Bod varu: 245 °C
Bod tání: 23…25 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
Merck Index: 12,08200