Tisk…
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminomesitylene, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
OR903076-25G OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA 1870 CZK
APOSOR903076-25G APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150,22 g/mol
Bod tání: 89 - 91 °C
MDL Number: MFCD00010149
CAS číslo: 3102-70-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III