Tisk…
1,3-Dichloropropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylendichloride
OR0973-25G OR0973-100G OR0973-250G
APOSOR0973-25GEA 1290 CZK
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G APOSOR0973-250G
1,3-Dichloropropane 99%
1,3-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Bod varu: 120 °C
Hustota: 1,19
Bod vzplanutí: 21 °C
MDL Number: MFCD00000999
CAS číslo: 142-28-9
UN: 1933
ADR: 3,II