Tisk…
7-Methyl-4-indanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 3310 CZK
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MDL Number: MFCD00173675
CAS číslo: 16400-13-8