Tisk…
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC47872-250MG PC47872-1G PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA 3310 CZK
APOSPC47872-250MG APOSPC47872-1G APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₃O
MDL Number: MFCD22414509
CAS číslo: 192446-70-1