Tisk…
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4514E-250MG PC4514E-1G
APOSPC4514E-250MGEA 827 CZK
APOSPC4514E-250MG APOSPC4514E-1G
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Vzorec: C₅F₁₁IO
MW: 411,94 g/mol
Bod varu: 84…85 °C
Hustota: 1,9859
MDL Number: MFCD00155845
CAS číslo: 107432-46-2