Tisk…
Sodium-N-methyltaurinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR943245-5G OR943245-25G OR943245-100G
APOSOR943245-5GEA 622 CZK
APOSOR943245-5G APOSOR943245-25G APOSOR943245-100G
Sodium-N-methyltaurinate 95%
Sodium-N-methyltaurinate
60% in water.
Vzorec: C₃H₈NNaO₃S
Hustota: 1,21
MDL Number: MFCD00066598
CAS číslo: 4316-74-9