Tisk…
3,5-Dimethoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1170-1G OR1170-5G
APOSOR1170-1GEA 622 CZK
APOSOR1170-1G APOSOR1170-5G
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 172 - 175/17 mm °C
Bod tání: 40 - 45 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
MDL Number: MFCD00008388
CAS číslo: 500-99-2